Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek Cover for Stopper Feeder Track, with Drawstring Closure
GREENER_CHOICE
Tyvek Cover for preventing microbial and particulate contamination.
Marque:  Keystone Cleanroom Products COV-TVK-400505D
Code produit. 17726899
  • 1425.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Évitez la contamination microbienne et particulaire des pièces critiques, sans entraver les activités de configuration de la conduite de remplissage
  • Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Réduit les coûts de main d’œuvre
  • Simplifie la conformité aux SOP d’emballage
  • Indicateur de stérilisation à la vapeur - Autoclavable de 121°C à 125°C
  • Résistant aux déchirures et aux perforations
  • Hydrophobe
  • Non pelucheux
Spécification
Spécification
Autoclavable
Cordon
Oui
Non stérile
Oui
<250°F
5,3 mil
5 in
COC
Blanc
Tyvek
0,13 mm
Sachet poly
<125°C
102 x 13 cm (40 x 5 in)
13 cm