Learn More
Keystone Cleanroom Products Tubulure autoclavable 1422A en Tyvek™
La tubulure autoclavable 1422A en Tyvek™ offre une excellente barrière bactérienne et microbienne après la stérilisation à la vapeur
1050.00€ - 4500.00€
Spécification
Description | 1422A Tyvek™ |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Certifications/Conformité | Certificat de conformité (COC) |
Couleur | Blanc |
À utiliser avec (application) | Stérilisation à la vapeur |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17718567
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A02 |
500 pi x 2 po |
1050.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17728567
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A03 |
500 pi x 3 po |
1255.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17738567
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A04 |
500 pi x 4 po |
1340.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17748567
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A05 |
500 pi x 5 po |
1630.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17758567
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A06 |
500 pi x 6 po |
1755.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17768567
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A08 |
500 pi x 8 po |
1965.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17778567
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A10 |
500 pi x 10 po |
2090.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17788567
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A12 |
500 pi x 12 po |
2250.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17798567
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A15 |
500 pi x 15 po |
2340.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17708577
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A16 |
500 pi x 16 po |
2340.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17718577
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A24 |
500 pi x 24 po |
2920.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17728577
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A28 |
500 pi x 28 po |
3545.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17738577
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A30 |
500 pi x 30 po |
3715.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17748577
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A40 |
500 pi x 40 po |
4500.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- La tubulure en Tyvek™ est respirante tout en offrant une excellente barrière bactérienne et microbienne pour des performances supérieures après la stérilisation à la vapeur
- Non pelucheuse (batterie Helmke) - aucune particule en suspension dans l’air n’est générée lors de son utilisation comme emballage de stérilisation
- Nettoyez et coupez de façon constante à l’aide d’un système de CAO automatisé conformément aux exigences ISO 8
- Thermoscellée et conditionnée dans une salle blanche contrôlée ISO 6.
- Conçue pour la stérilisation à la vapeur
- Recommandée pour une utilisation avec une thermoscelleuse
- Hydrophobe
- Résiste aux déchirures et aux perforations
Spécification
1422A Tyvek™ | |
Certificat de conformité (COC) | |
Stérilisation à la vapeur | |
HDPE |
Autoclavable | |
Blanc | |
Thermoscelleuse | |
500 pi |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Keystone Cleanroom Products Tubulure autoclavable 1422A en Tyvek™