Learn More
Keystone Cleanroom Products Tubulure autoclavable 1422A en Tyvek™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 17748567 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
500 pi x 10 po
500 pi x 12 po
500 pi x 15 po
500 pi x 16 po
500 pi x 24 po
500 pi x 28 po
500 pi x 2 po
500 pi x 30 po
500 pi x 3 po
500 pi x 40 po
500 pi x 4 po
500 pi x 5 po
500 pi x 6 po
500 pi x 8 po
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 17748567
Marque: Keystone Cleanroom Products TUBT2A05
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La tubulure autoclavable 1422A en Tyvek™ offre une excellente barrière bactérienne et microbienne après la stérilisation à la vapeur
  • La tubulure en Tyvek™ est respirante tout en offrant une excellente barrière bactérienne et microbienne pour des performances supérieures après la stérilisation à la vapeur
  • Non pelucheuse (batterie Helmke) - aucune particule en suspension dans l’air n’est générée lors de son utilisation comme emballage de stérilisation
  • Nettoyez et coupez de façon constante à l’aide d’un système de CAO automatisé conformément aux exigences ISO 8
  • Thermoscellée et conditionnée dans une salle blanche contrôlée ISO 6.
  • Conçue pour la stérilisation à la vapeur
  • Recommandée pour une utilisation avec une thermoscelleuse
  • Hydrophobe
  • Résiste aux déchirures et aux perforations
Spécification
Description 1422A Tyvek™
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Certificat de conformité (COC)
Type de bouchon None
Couleur Blanc
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
À utiliser avec (équipement) Thermoscelleuse
Matériau HDPE
Stérilité Non-sterile
Sans latex Yes
Dimensions (L x l) 500 pi x 5 po
Longueur (impériale) 500 pi
Longueur (métrique) 152 m
Largeur (impériale) 5 in
Largeur (métrique) 12,7 cm
Type de produit Sterilization Reel