Learn More
Keystone Cleanroom Products Tubulure autoclavable 1422A en Tyvek™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 17738577 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
500 pi x 10 po
500 pi x 12 po
500 pi x 15 po
500 pi x 16 po
500 pi x 24 po
500 pi x 28 po
500 pi x 2 po
500 pi x 30 po
500 pi x 3 po
500 pi x 40 po
500 pi x 4 po
500 pi x 5 po
500 pi x 6 po
500 pi x 8 po
missing translation for 'unitSize'
500 pièces
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17738577
missing translation for 'mfr': Keystone Cleanroom Products TUBT2A30
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
La tubulure autoclavable 1422A en Tyvek™ offre une excellente barrière bactérienne et microbienne après la stérilisation à la vapeur
  • La tubulure en Tyvek™ est respirante tout en offrant une excellente barrière bactérienne et microbienne pour des performances supérieures après la stérilisation à la vapeur
  • Non pelucheuse (batterie Helmke) - aucune particule en suspension dans l’air n’est générée lors de son utilisation comme emballage de stérilisation
  • Nettoyez et coupez de façon constante à l’aide d’un système de CAO automatisé conformément aux exigences ISO 8
  • Thermoscellée et conditionnée dans une salle blanche contrôlée ISO 6.
  • Conçue pour la stérilisation à la vapeur
  • Recommandée pour une utilisation avec une thermoscelleuse
  • Hydrophobe
  • Résiste aux déchirures et aux perforations
Especificaciones
Description 1422A Tyvek™
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Certificat de conformité (COC)
Type de bouchon None
Couleur Blanc
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
À utiliser avec (équipement) Thermoscelleuse
Matériau HDPE
Stérilité Non-sterile
Sans latex Yes
Dimensions (L x l) 500 pi x 30 po
Longueur (impériale) 500 pi
Longueur (métrique) 152 m
Largeur (impériale) 30 in
Largeur (métrique) 76,2 cm
Type de produit Sterilization Reel
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado