Learn More
Fisherbrand™ Peignes de format microplaque à 14 puits pour systèmes Midigel horizontaux
Peignes de format microplaque à 14 puits pour systèmes Midigel horizontaux
60.50€ - 68.45€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Système d’électrophorèse sur gel grand format Owl™ A1 |
---|---|
Type | Peigne standard |
Format | Microplaque |
Nombre de dents | 14 |
Largeur (impériale) des dents | 0,28 po |
Code produit | Marque | Épaisseur (métrique) des dents | Volume (de remplissage) métrique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Épaisseur (métrique) des dents | Volume (de remplissage) métrique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12453647
|
Fisherbrand™
A1-MTD |
0,15 cm | 50 μl |
60.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12443647
|
Fisherbrand™
A1-MTC |
0,1 cm | 35 μl | N/A | |||||
Description
- Accessoire à utiliser avec les systèmes midi-gels horizontaux
Spécification
Système d’électrophorèse sur gel grand format Owl™ A1 | |
Microplaque | |
0,28 po |
Peigne standard | |
14 | |
0,72cm |