Learn More
Fisherbrand™ Peignes de format microplaque à 14 puits pour systèmes Midigel horizontaux
Peignes de format microplaque à 14 puits pour systèmes Midigel horizontaux
Marque:  Fisherbrand™ A1-MTD
Code produit. 12453647
  • 60.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Accessoire à utiliser avec les systèmes midi-gels horizontaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Système d’électrophorèse sur gel grand format Owl™ A1
Microplaque
0,15 cm
0,28 po
Peigne standard
14
50 μl
0,72cm