Learn More
Fisherbrand™ Peignes de format microplaque à 14 puits pour systèmes Midigel horizontaux
Peignes de format microplaque à 14 puits pour systèmes Midigel horizontaux
Marque: Fisherbrand™ A1-MTC
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Accessoire à utiliser avec les systèmes midi-gels horizontaux
Spécification
Système d’électrophorèse sur gel grand format Owl™ A1 | |
Microplaque | |
0,1 cm | |
0,28 po |
Peigne standard | |
14 | |
35 μl | |
0,72 cm |