Learn More
Fisherbrand™ Bouchon à vis en PP de 13 mm, à filetage 13-425
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
82.85€ - 127.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 13 mm |
---|---|
Matériau | PP |
Taille du bouchon | ND13 |
Code produit | Marque | Couleur | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11797597
|
Fisherbrand™
13 08 0166 |
Noir | Orifice central |
98.80€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11707607
|
Fisherbrand™
13 08 0336 |
Noir | Couvercle fermé |
127.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11717607
|
Fisherbrand™
13 08 0639 |
blanc | Orifice central | N/A | ||||||
11898881
|
Fisherbrand™
13 08 0452 |
Blanc | Couvercle fermé |
97.20€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
- 13 mm
- Bouchon à vis en PP
- Orifice central
Spécification
13 mm | |
PP | |
ND13 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Bouchon à vis en PP de 13 mm, à filetage 13-425