Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique de 13 mm
Bouchons à vis de 13 mm, dotés d’une finition filetée 13-425. Disponibles dans différents modèles, les septa et bouchons pré-assemblés minimisent le risque de contamination.
Marque:  Thermo Scientific™ C4015-66A
62.73 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12410228
  • 63.04€ / 100 pièces
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les bouchons à vis Thermo Scientific™ de 13 mm sont dotés d’une finition filetée 13-425 et sont disponibles dans divers styles afin de répondre aux besoins de vos applications HPLC, GC ou IC. Les septums et bouchons pratiques pré-assemblés réduisent les risques de contamination liés à la manipulation. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Red/White
Noir, Rouge, Blanc
PTFE rouge / silicone blanc
1,5 mm
13 mm
Phénolique, noir ; Septum en PTFE rouge / silicone blanc
PTFE, Silicone, Phénolique
100
Vis avec opercule
Flacons à vis 13-425
Nom du produit
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique de 13 mm > Phénolique, noir ; Septum en PTFE rouge / silicone blanc