Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique de 13 mm
Bouchons à vis de 13 mm, dotés d’une finition filetée 13-425. Disponibles dans différents modèles, les septa et bouchons pré-assemblés minimisent le risque de contamination.
Marque:  Thermo Scientific™ C4015-66
89.41 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12400228
  • 89.86€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 02-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les bouchons à vis Thermo Scientific™ de 13 mm sont dotés d’une finition filetée 13-425 et sont disponibles dans divers styles afin de répondre aux besoins de vos applications HPLC, GC ou IC. Les septums et bouchons pratiques pré-assemblés réduisent les risques de contamination liés à la manipulation. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Avec opercule
  • Filetage GPI 13-425
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Noir ; Phénolique
Phénolique
1000
13 mm
Noir
Aucun
Vis avec opercule
Flacons à vis 13-425
Nom du produit
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique de 13 mm > Noir ; Phénolique