Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique de 13 mm
Bouchons à vis de 13 mm, dotés d’une finition filetée 13-425. Disponibles dans différents modèles, les septa et bouchons pré-assemblés minimisent le risque de contamination.
Marque:  Thermo Scientific™ 12-SC(Y)
Code produit. 11503710
Description
Description
Les bouchons à vis Thermo Scientific™ de 13 mm sont dotés d’une finition filetée 13-425 et sont disponibles dans divers styles afin de répondre aux besoins de vos applications HPLC, GC ou IC. Les septums et bouchons pratiques pré-assemblés réduisent les risques de contamination liés à la manipulation. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
13mm Open Top bouchon à vis , de 13 à 425 fil , trou de 8 mm
Polypropylène
500
13 mm
Jaune
Aucun
Vis avec opercule
Flacons à vis 13-425
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique de 13 mm >