Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes universelles de 1250 μl
Pointes compatibles avec la matrice de couleur transparente
129.25€ - 611.00€
Spécification
Volume (métrique) | 1250 μl |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Couleur | Transparent |
Autoclavable | Autoclavables |
Certifications/Conformité | Sans DNase ni RNase |
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13107664
|
Axygen™
MTX-1250-C-R |
Portoir |
550.00€
3456 pièces |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11326334
|
Axygen™
MTX-1250-C-R |
Portoir | N/A | ||||||
12531308
|
Axygen™
MTX-1250-C |
En vrac |
611.00€
5000 pièces |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les pointes de style Matrix s’adaptent aux pipettes de marque Matrix Impact™ et Impact2™
- Les pointes Maxymum Recovery™ permettent une récupération totale des échantillons précieux
- La pointe en biseau optimisée réduit la rétention d’échantillon et améliore la précision du pipetage
- Pointes préstérilisées exposées à une irradiation électronique pour une sécurité optimale, sans affecter le plastique ou les performances
- Gamme de volumes : 15 à 1250 μl
- Disponibles en vrac ou en rack
Spécification
1250 μl | |
Transparent | |
Sans DNase ni RNase | |
Polypropylène |
Non stérile | |
Autoclavables | |
Pipettes Matrix™ Impact™ |