Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes universelles de 1250 μl
Pointes compatibles avec la matrice de couleur transparente
Marque: Axygen™ MTX-1250-C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les pointes de style Matrix s’adaptent aux pipettes de marque Matrix Impact™ et Impact2™
- Les pointes Maxymum Recovery™ permettent une récupération totale des échantillons précieux
- La pointe en biseau optimisée réduit la rétention d’échantillon et améliore la précision du pipetage
- Pointes préstérilisées exposées à une irradiation électronique pour une sécurité optimale, sans affecter le plastique ou les performances
- Gamme de volumes : 15 à 1250 μl
- Disponibles en vrac ou en rack
Spécification
1250 μl | |
Transparent | |
Sans DNase ni RNase | |
Pipettes Matrix™ Impact™ |
Non stérile | |
Autoclavables | |
En vrac | |
Polypropylène |