Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes universelles de 1250 μl
Pointes compatibles avec la matrice de couleur transparente
Marque:  Axygen™ MTX-1250-C-R
Description
  • Les pointes de style Matrix s’adaptent aux pipettes de marque Matrix Impact™ et Impact2
  • Les pointes Maxymum Recovery™ permettent une récupération totale des échantillons précieux
  • La pointe en biseau optimisée réduit la rétention d’échantillon et améliore la précision du pipetage
  • Pointes préstérilisées exposées à une irradiation électronique pour une sécurité optimale, sans affecter le plastique ou les performances
  • Gamme de volumes : 15 à 1250 μl
  • Disponibles en vrac ou en rack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1250 μl
Transparent
Sans DNase ni RNase
Pipettes Matrix™ Impact™
Non stérile
Autoclavables
Portoir
Polypropylène