Learn More
JULABO™ Circulateur cryo-compact HighTech™, CF Series
Click to view available options
Gamme de températures:
-30°C à +200°C
-40°C à +200°C
Capacité (métrique):
3,5 L
5,5 L
Largeur (métrique) intérieure:
160,02 mm
190,5 mm
Ampérage:
14 A
16 A
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conception ergonomique et fonctionnement simple
- Petites dimensions globales pour un gain d’espace
- Pavé de touches à l'épreuve des projections
- Affichage VFD lumineux et écran LCD interactif
- Contrôle très précis de la température en cascade ICC
- Interface RS232/RS485 pour connexion PC
- Étages de pompe réglables électroniquement
- Connexion au capteur externe Pt100
- Programmateur intégré avec 6 x 60 étapes de programmation
- Système d’alerte rapide signalant un faible niveau de liquide
- Étalonnage 3 points
- Fonctions de contrôle de la température TCF
- Arrêt de haute température réglable
- Classification 3 selon la DIN12876-1
- Connecteurs de pompe pour applications de température externe
- Ouverture de bain pour le contrôle de la température des petits objets dans le bain
- Dispositif de vidange à l’avant
Specifications
Specifications
| Température ambiante | 5 à 40°C |
| Capacité (métrique) | 3,5 L |
| Puissance de refroidissement | 0,32 kW à 20°C |
| Gamme de températures | -30°C à +200°C |
| Affichage | VFD, LCD |
| Capacité de chauffage | 2 kW |
| Comprend | 2 raccords cannelés pour tubes de 8 et 12 mm de diamètre intérieur (raccords de pompe M16x1 femelle) |
| Modèle | CF31 |
| Capacité de la pompe | 22 à 26 L/min ; 0,2 à 0,7 bar |
| Résolution de la température | 0,01 °C |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction