Learn More
Fisherbrand™ Micro-vial à clipser de 11 mm, plastique
198.67 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Système flacon / bouchon recommandé pour les applications de HPLC uniquement
- Flacons universellement utilisables avec presque tous les échantillonneurs automatiques, même ceux dotés d’une manipulation robotisée
- Les flacons peuvent également être sertis avec un joint à sertir 11 mm standard en aluminium
Spécification
Micro-vial | |
11,6 mm | |
0,9 ml | |
Anneau à clipser | |
Cylindre intérieur | |
0,64 mL | |
32 mm | |
ND11 |
Transparent | |
PP | |
GC, HPLC | |
Sachet en PE | |
< 25 μl | |
Fond plat | |
100 | |
Non |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Micro-vial à clipser de 11 mm, plastique > Transparent, PP, cylindre interne de 0,7 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu