Learn More
Fisherbrand™ Ruban en vinyle pour salle blanche de qualité industrielle
Ce ruban en vinyle pour salle blanche est enroulé sur un mandrin en plastique, inscriptible à l’aide d’un stylo pour salle blanche et est idéal pour le codage couleur, le marquage au sol ainsi qu’une utilisation industrielle légère dans la construction propre et les zones de support des salles blanches.
Marque:  Fisherbrand™ EGVFP-15LB
35.39 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13118605
  • 37.25€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour applications industrielles légères, construction propre et préparation des salles blanches
Le ruban pour salle blanche en vinyle à usage général Fisherbrand.adhère solidement aux plastiques, polymères et à l’acier inoxydable sans laisser de résidus adhésifs lorsqu’il est retiré. Traité dans un environnement contrôlé, ce ruban est conçu pour une utilisation industrielle légère, la construction propre et le support en salle blanche.
  • Ruban en vinyle pratique avec adhésif en caoutchouc
  • Forme un lien solide avec les plastiques, les polymères et l’acier inox
  • Ne laisse pas de résidus adhésifs lors du retrait
  • Idéal pour le codage couleur, le marquage au sol ainsi qu’un usage général en salle blanche
  • Inscriptible avec un stylo pour salle blanche
  • Traité dans un environnement contrôlé
  • Enroulé sur mandrin en plastique, présenté dans une pochette
  • Tous les rouleaux mesurent 36 yd (33 m) de longueur
Compliance
Conforme aux spécifications fédérales PPP-T-66E et CID A-A 1689A
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Vinyle
Mat
Vinyle
Non stérile
60°F à 80°F
33 m x 38,1 mm (36 yd x 1,5 po)
33 m
38,1 mm
Caoutchouc
Bleu clair
de dia. int.
Rouleau pour salle blanche
Pour applications industrielles légères, construction propre et préparation des salles blanches
16°C à 27°C
36 yd
1,5 in
Nom du produit
Fisherbrand™ Ruban en vinyle pour salle blanche de qualité industrielle > Ruban en vinyle pour salle blanche Fisherbrand, mandrin en plastique de 3 po (7,62 cm), 1,5 po (2,54 cm) de large, bleu clair