Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre avec anneau à clipser 11 mm, large ouverture, ambré
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Transparents
Marking Spot:
Non
Oui
Conditionnement:
100 pièces
Spécification
Spécification
| Description | Silanisé |
| Couleur | Transparents |
| Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
| Matériau | En verre |
| Volume (métrique) | 1,9 ml |
| À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
| Type de goulot | Anneau à clipser |
| Type d’emballage | Boîte en polypropylène |
| Volume (métrique) résiduel | < 100 μl |
| Volume (métrique) de travail | 1,5 ml |
| Afficher plus |