Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons avec bouchon à clipser de 11 mm, verre transparent, bouchon en PE, septum en silicone/PTFE
Inclut 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés.
Marque:  Fisherbrand™ 11 26 1879
Code produit. 12970911
Description
Description
  • ND11
  • Verre
  • Transparent
  • Réparés
  • 1,5ml
  • Bouchon à anneau à clipser
  • Orifice central
  • Polyéthylène
  • Silicone/PTFE
  • fente croisée
  • 1,0 mm d’épaisseur
  • Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
transparent
Verre
100
Bouchon à anneau à clipser
Oui
Silicone / PTFE
11,6 mm
1,9 ml
Polyéthylène
32 mm
Nom du produit
Fisherbrand™ Kit de flacons avec bouchon à clipser de 11 mm, verre transparent, bouchon en PE, septum en silicone/PTFE > Avec étiquette, fente croisée, épaisseur de ,1.0 mm ; Shore A ,55