Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre / hygromètre à signal radio Traceable™
Surveille l’humidité et la température jusqu’à 100 pieds de distance — même à l’extérieur. Un capteur à distance affiche la température et l’humidité actuelles
Marque: Fisherbrand™ 4380
Includes: One remote sensor module, flip-open stand, wall-mounting brackets, and Velcro™ strips for attaching sensor to almost any surface, and batteries.
Requires : Remote sensor unit (14-648-53); one included with meter; separate sensor required for each channel used
Description
Fisher Scientific™ Traceable™ Radio-Signal Hygrometer/Thermometer monitors humidity and temperature from up to 100 ft. away—even outdoors. Remote sensor displays current temperature and humidity.
- Plage de températures : -20° à +60°C et -4° à +140°F, avec une résolution de 0.1° et ±1°C (1.8°F)
- Humidité relative : HR de 25 à 90 %, avec résolution de 1 % sur toute la gamme et une précision de ±2 % (plage moyenne), ±4 % (fin de plage)
- Les mesures sont mises à jour toutes les 30 secondes L’unité principale peut recevoir des signaux provenant de trois capteurs distants sur trois canaux sélectionnables par l’utilisateur
- Les indicateurs de tendance montrent la hausse ou la baisse de l’humidité et de la température
- L’écran de mémorisation des valeurs minimale et maximale permet de surveiller les conditions sur une période donnée
- Une alarme peut être réglée (par incréments de 1 % HR et 1°C/°F) et déclenchée lorsque l’humidité ou la température dépasse les paramètres définis
- En plastique ABS résistant aux chocs et aux produits chimiques
- Le capteur distant transmet les mesures sur une distance de 65 à 100 pieds (20 à 30 m)† à l’unité principale
- Le grand écran (1.12 po [3.5 cm]) de l’unité principale peut être lu à une distance maximale de 25 pieds (7.6 m)
†Depending on location.
Informations sur la commande
Main unit measures 0.75L x 4.25W x 4.5 in. H (2 x 11 x 11cm) and weighs 6 oz. (170g). Remote sensor module measures 0.75L x 2.5W x 3.5 in. H (2 x 6 x 9cm) and weighs 3 oz. (85g). Two AA batteries and two AAA batteries.
Certifications
Un certificat est délivré pour indiquer la traçabilité de l’instrument conformément aux normes établies par le National Institute of Standards and Technology (NIST™). Étalonnage conforme ISO™ 17025 agréé par A2LA™.
Spécification
Thermomètre / hygromètre à signal radio | |
0.01 | |
–20°C à +60°C | |
Audible | |
-4° à plus;140°F | |
0.75 x 4.25 x 4.5 po (2 x 10.8 x 11 cm) | |
2 cm | |
10.8 cm | |
11 cm | |
0.17 kg | |
Un module de capteur à distance, un support béquille pliable, des supports de montage mural et bandes Velcro™ pour fixer le capteur sur presque toutes les surfaces et batteries |
25 à 90 % | |
±2 à ±4 % | |
±1°C | |
Plastique ABS | |
0,1°F | |
0.75 in | |
4,25 in | |
4.5 in | |
6 oz | |
Un capteur à distance affiche la température et l’humidité réelles | |
ISO 17025, A2LA, NIST |