Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons de 11 mm, bouchon à anneau à clipser, verre transparent, bouchon en PE, septum en silicone/PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
transparent
Conditionnement:
100 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Transparent |
| Matériau (doublure) | Silicone / PTFE |
| Couleur | transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
| Matériau | En verre |
| Volume (métrique) | 1,9 ml |
| Nb par paquet | 100 |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Type de bouchon | Anneau à clipser |
| Hauteur (métrique) | 32 mm |
| Afficher plus |