Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons avec bouchon à sertir de 11 mm, verre transparent, bouchon en aluminium, septum en caoutchouc nat./PTFE, pré-serti
Inclut 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés.
30.20€ - 35.55€
Spécification
Couleur de bouchon | Vernis transparent |
---|---|
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
Matériau | Verre |
Volume (métrique) | 2 ml |
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12910921
|
Fisherbrand™
11 31 1469 |
Caoutchouc naturel, TEF (1 mm) | 1 mm |
35.55€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
12930921
|
Fisherbrand™
11 31 1730 |
Caoutchouc naturel / butyle / TEF (1 mm) | 1 mm | N/A | ||||||
12940921
|
Fisherbrand™
11 31 1968 |
Caoutchouc naturel, TEF (1,3 mm) | 1.3 mm |
31.55€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- ND1
- Verre
- Transparent
- 1,5 ml
- Bouchon à sertir
- Orifice central
- Aluminium
Spécification
Vernis transparent | |
11,6 mm | |
2 ml | |
Aluminium | |
32 mm | |
Non |
Transparent | |
Verre | |
100 | |
Bouchon à sertir | |
1ère classe hydrolytique |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Kit de flacons avec bouchon à sertir de 11 mm, verre transparent, bouchon en aluminium, septum en caoutchouc nat./PTFE, pré-serti