Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons avec bouchon à sertir de 11 mm, verre transparent, bouchon en aluminium, septum en caoutchouc nat./PTFE, pré-serti
Code produit. 12940921 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel, TEF (1,3 mm)
Caoutchouc naturel, TEF (1 mm)
Caoutchouc naturel / butyle / TEF (1 mm)
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,3 mm
Conditionnement:
100 pièces
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit. 12940921
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Inclut 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés.
  • ND1
  • Verre
  • Transparent
  • Bouchon à sertir
  • Orifice central
  • aluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Vernis transparent
Matériau (doublure) Caoutchouc naturel, TEF (1,3 mm)
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 11,6 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 2 ml
Nb par paquet 100
Matériau du bouchon Aluminium
Type de bouchon Bouchon à sertir
Hauteur (métrique) 32 mm
Épaisseur (métrique) 1,3 mm
Type 1ère classe hydrolytique
Marking Spot Non