Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons avec bouchon à sertir de 11 mm, verre transparent, bouchon en aluminium, septum en caoutchouc nat./PTFE, pré-serti
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel, TEF (1,3 mm)
Caoutchouc naturel, TEF (1 mm)
Caoutchouc naturel / butyle / TEF (1 mm)
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,3 mm
Conditionnement:
100 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Vernis transparent |
| Matériau (doublure) | Caoutchouc naturel / butyle / TEF (1 mm) |
| Couleur | Transparents |
| Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Nb par paquet | 100 |
| Matériau du bouchon | Aluminium |
| Type de bouchon | Bouchon à sertir |
| Hauteur (métrique) | 32 mm |
| Afficher plus |