Learn More
Fisherbrand™ Joint serti en aluminium de 11 mm, rouge, trou central, septum assemblé
Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.
134.00€ - 308.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 11 mm |
---|---|
Matériau | Aluminium |
À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
Quantité | 100 |
Type | À sertir |
Product Code | Brand | Couleur | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Couleur | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Price | Quantity & Availability | ||||
11884870
|
Fisherbrand™
11 03 0302 |
Transparent, Rouge-orange, Transparent | Caoutchouc naturel / butyle / TEF | 1 mm |
134.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11824890
|
Fisherbrand™
11 03 1985 |
Rouge-orange, Rouge, Red | Caoutchouc rouge/PTFE ; | 1 mm |
169.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10108214
|
Fisherbrand™
11 03 0666 |
Rouge, Blanc | Silicone / PTFE | 1,3 mm |
308.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- 11mm
- Bouchon en Al
- Rouge
- Orifice central
- Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
- Les joints en aluminium doivent être mis à l’aide d’un outil de sertissage
Specifications
11 mm | |
GC, HPLC | |
À sertir |
Aluminium | |
100 |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Joint serti en aluminium de 11 mm, rouge, trou central, septum assemblé