Learn More
Fisherbrand™ Joint serti en aluminium de 11 mm, rouge, trou central, septum assemblé
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Rouge, Blanc
Rouge-orange, Rouge, Red
Transparent, Rouge-orange, Transparent
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel / butyle / TEF
Caoutchouc rouge/PTFE ;
Silicone / PTFE
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,3 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Spécification
Spécification
| Matériau (doublure) | Caoutchouc naturel / butyle / TEF |
| Couleur | Transparent, Rouge-orange, Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 11 mm |
| Matériau | Aluminium |
| À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Type | À sertir |
| Taille du bouchon | 11 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons à sertir de 11 mm |