Learn More
Fisherbrand™ Joint serti en aluminium de 11 mm, rouge, trou central, septum assemblé
Code produit. 10108214 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Rouge, Blanc
Rouge-orange, Rouge, Red
Transparent, Rouge-orange, Transparent
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel / butyle / TEF
Caoutchouc rouge/PTFE ;
Silicone / PTFE
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,3 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 10108214
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.
  • 11mm
  • Bouchon en Al
  • Rouge
  • Orifice central
  • Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
  • Les joints en aluminium doivent être mis à l’aide d’un outil de sertissage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Silicone / PTFE
Couleur Rouge, Blanc
Diamètre (métrique) externe 11 mm
Matériau Aluminium
À utiliser avec (application) GC, HPLC
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 1,3 mm
Type À sertir