Learn More
Fisherbrand™ Joint serti en aluminium de 11 mm, vert, trou central, septum assemblé
Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.
147.00€ - 308.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 11 mm |
---|---|
Matériau | Aluminium |
À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
Type | À sertir |
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11874870
|
Fisherbrand™
11 03 0301 |
Transparent, Rouge-orange, Vert, Green | Caoutchouc naturel / butyle / TEF | 1 mm |
180.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10237907
|
Fisherbrand™
11 03 1984 |
Rouge-orange, Vert, Green | Caoutchouc rouge/PTFE ; | 1 mm |
147.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10200025
|
Fisherbrand™
11 03 1625 |
Rouge, Blanc, Vert | Silicone / PTFE | 1,3 mm |
308.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- 11mm
- Bouchon en Al
- Vert
- Orifice central
- Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
- Les joints en aluminium doivent être mis à l’aide d’un outil de sertissage
Spécification
11 mm | |
Aluminium | |
GC, HPLC | |
À sertir |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Joint serti en aluminium de 11 mm, vert, trou central, septum assemblé