Learn More
Fisherbrand™ Joint serti en aluminium de 11 mm, vert, trou central, septum assemblé
Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.
Marque: Fisherbrand™ 11 03 1625
290.70 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- 11mm
- Bouchon en Al
- Vert
- Orifice central
- Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
- Les joints en aluminium doivent être mis à l’aide d’un outil de sertissage
Spécification
Silicone / PTFE | |
11 mm | |
GC, HPLC | |
À sertir |
Rouge, Blanc, Vert | |
Aluminium | |
1,3 mm |