Learn More
Fisherbrand™ Joint serti en aluminium de 11 mm, vert, trou central, septum assemblé
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Rouge, Blanc, Vert
Rouge-orange, Vert, Green
Transparent, Rouge-orange, Vert, Green
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel / butyle / TEF
Caoutchouc rouge/PTFE ;
Silicone / PTFE
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,3 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Spécification
Spécification
| Matériau (doublure) | Caoutchouc naturel / butyle / TEF |
| Couleur | Transparent, Rouge-orange, Vert, Green |
| Diamètre (métrique) externe | 11 mm |
| Matériau | Aluminium |
| À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Type | À sertir |