Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium 11 mm, doré, trou central
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Rouge, blanc, Or
Rouge-orange, Or, Gold
Transparent, Rouge-orange, Or, Gold
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel / butyle / TEF
Caoutchouc rouge/PTFE ;
Silicone / PTFE
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,3 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- 11mm
- Bouchon en Al
- Or
- Orifice central
- Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
- Les joints en aluminium doivent être mis à l’aide d’un outil de sertissage
Spécification
Spécification
| Matériau (doublure) | Silicone / PTFE |
| Couleur | Rouge, blanc, Or |
| Diamètre (métrique) externe | 11 mm |
| Matériau | Aluminium |
| À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 1,3 mm |
| Type | À sertir |