Learn More
Acide 11-hydroxyundécylphosphonique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15416497
Acide 11-hydroxyundécylphosphonique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15416497
250 mg
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Code produit. 15416497
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H33647.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83905-98-0
Formule moléculaire C11H25O4P
Poids moléculaire (g/mol) 252.291
Numéro MDL MFCD11982869
Clé InChI PPCDEFQVKBXBPS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 11-hydroxyundecyl phosphonic acid, 11-hydroxyundecyl-1-phosphonic acid, 11-hydroxyundecylphosphonic acid, phosphonic acid, 11-hydroxyundecyl, 11-hydroxyundecylphosphonic acid gcAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 45158971
Nom IUPAC Acide 11-hydroxyundécylphosphonique
SMILES C(CCCCCO)CCCCCP(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 11-Hydroxyundecylphosphonic acid
Point de fusion 110°C to 112°C
Formule linéaire HO(CH2)11P(O)(OH)2
Quantité 250 mg
Poids de la formule 252.29
Pourcentage de pureté 95%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10245076 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog NumberH33647.MD,H33647.03
Numéro de lot10247109 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/06/2023 Catalog NumberH33647.MD,H33647,H33647.03
Numéro de lot10246431 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/05/2023 Catalog NumberH33647.MD
Numéro de lot10177495 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH33647.MD,H33647.03
Numéro de lot10236475 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH33647.MD,H33647.03
Nom du produit
Acide 11-hydroxyundécylphosphonique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >