Learn More
Acide 11-hydroxyundécylphosphonique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15406497
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15406497
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H33647.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 83905-98-0 | C11H25O4P | 252.291 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83905-98-0
Formule moléculaire C11H25O4P
Poids moléculaire (g/mol) 252.291
Numéro MDL MFCD11982869
Clé InChI PPCDEFQVKBXBPS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 11-hydroxyundecyl phosphonic acid, 11-hydroxyundecyl-1-phosphonic acid, 11-hydroxyundecylphosphonic acid, phosphonic acid, 11-hydroxyundecyl, 11-hydroxyundecylphosphonic acid gc
CID PubChem 45158971
Nom IUPAC Acide 11-hydroxyundécylphosphonique
SMILES C(CCCCCO)CCCCCP(=O)(O)O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 11-Hydroxyundecylphosphonic acid
Point de fusion 110°C to 112°C
Formule linéaire HO(CH2)11P(O)(OH)2
Quantité 1 g
Poids de la formule 252.29
Pourcentage de pureté 95%
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt