Learn More
Acide n-octadécylphosphonique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11377957
Acide n-octadécylphosphonique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11377957
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 11377957
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 020645.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
n-Octadecylphosphonic acid is used in thermal paper for receipts, adding machines and tickets. It acts as surfactant, emulsifier, dispersants and chelating agents. Further, it is a long chain phosphonic acid compound utilized for proteomics research. In addition to this, it is used to prepare modified mesoporous magnetic nano particles through Lewis acid/base interaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4724-47-4
Formule moléculaire C18H39O3P
Poids moléculaire (g/mol) 334.481
Numéro MDL MFCD00015838
Clé InChI FTMKAMVLFVRZQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-octadecylphosphonic acid, phosphonic acid, octadecyl, phosphonic acid, p-octadecyl, n-octadecylphosphonicacid, octadecanephosphonic acid, octadecyl phosphonic acid, octadecyl-phosphonic acid, acmc-209k8h, ksc492m8n, octadecylphosphonic acidAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 78451
Nom IUPAC Acide octadécylphosphonique
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCP(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Octadecylphosphonic acid
Point de fusion 92°C to 98°C
Couleur Blanc
Formule linéaire CH3(CH2)17P(O)(OH)2
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 334.48
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristalline
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotR03J002 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/05/2023 Catalog Number020645.06
Numéro de lotC18N16 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number020645.03,020645.06
Numéro de lotC12W038 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number020645.03,020645.06
Numéro de lotF26N12 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number020645.03,020645.06
Numéro de lotA29P16 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number020645.03,020645.06
Nom du produit
Acide n-octadécylphosphonique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >