Learn More
Fisher Chemical 10KG POTASSIUM IODIDE 99.5 % (DRIED)
Marque:  Fisher Chemical P/5840/68
1524.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
10KG POTASSIUM IODIDE 99.5 % (DRIED)
Code produit. 10316340
  • 1525.00€ / 10kg
Découvrez plus d'offres spéciales
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Potassium iodure
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisher Chemical 10KG POTASSIUM IODIDE 99.5 % (DRIED) >