Learn More
Hellma™ Cuves de type semi-micro cellules en quartz 104B Suprasil™
Conçues pour maintenir des échantillons lors d’expériences de spectroscopie et d’analyse optique. Les cuves de type semi-micro cellule en quartz 104B Hellma™ Suprasil™ sont livrées avec un couvercle en PTFE.
Marque: Hellma™ 104-B-10-40
Description
- Vendus par paires
- Très résistant aux produits chimiques
- Conserve sa forme, même à des températures élevées pouvant aller jusqu’à environ 1000°C
- 80 % de transmission de 320 à 2500 nm
Spécification
Cellule semi-micro | |
Suprasil quartz | |
4 mm | |
10 mm | |
45 mm |
1,4 ml | |
PTFE | |
1Each | |
De 200 à 2500 nm | |
12,5mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 7
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hellma™ Cuves de type semi-micro cellules en quartz 104B Suprasil™ > Capacité : 1,4 ml ; avec couvercle en PTFE
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu