Learn More
Corning™ Chambre de comptage pour compteur de cellules Corning
Les chambres de comptage jetables sont composées de deux chambres de 10 μl. Conçues pour optimiser le débit de comptage cellulaire en incluant vitesse et précision des données à vos expériences de culture cellulaire de mammifères quotidiennes.
Marque:  Corning™ 480202
205.82 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17740789
  • 226.60€ / 50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les chambres de comptage jetables sont composées de deux chambres de 10 μl
  • Optimisez le débit de comptage cellulaire en incluant vitesse et précision des données à vos expériences de culture cellulaire de mammifères quotidiennes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Chambre de comptage
Oui
0,1 mm
2 chambres
10 μl (env.) par chambre
1/Paquet
Compteur de cellules Corning
Nom du produit
Corning™ Chambre de comptage pour compteur de cellules Corning > Chambre de comptage ; profondeur : 0,1 mm