Learn More
KGW Isotherm™ Flacons Dewar isolés cylindriques
Pour le stockage et l’isolation de produits sensibles à la température tels que la neige carbonique, l’azote liquide et d’autres fluides frigorigènes. Les flacons Dewar isolés cylindriques Dewar Isotherm KGW™ présentent une conception robuste en verre borosilicaté 3.3.
Marque:  KGW Isotherm™ 10215
Code produit. 10169600
  • 328.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Manipulation facile
  • Refroidissement de petits échantillons
  • Entièrement argenté en série
  • Applications flexibles en laboratoire
  • Disponible avec ou sans poignée latérale
Spécification
Spécification
Bleu
Refroidissement de petits échantillons, stockage : azote liquide (LN2), neige carbonique (CO2), autres liquides de refroidissement
390mm
2000 ml
Verre borosilicaté
115 mm
340mm
Sans poignée latérale
90mm
Nom du produit
KGW Isotherm™ Flacons Dewar isolés cylindriques > Capacité : 2000 ml ; Inclus : Pas de poignée latérale ; hauteur intérieure : 340 mm ; diamètre intérieur : 90 mm