Learn More
KGW Isotherm™ Flacons Dewar isolés cylindriques
Code produit. p-8005902
Click to view available options
Capacité (métrique):
300 ml
1000 ml
1500 ml
1 500 ml
2000 ml
Comprend:
Avec poignée latérale
Sans poignée latérale
Hauteur (métrique) intérieure:
190mm
290 mm
240mm
245mm
290mm
340mm
Diamètre (métrique) interne:
47mm
77 mm
90mm
90 mm
100mm
100 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10433501
Marque: KGW Isotherm™ 10211
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour le stockage et l’isolation de produits sensibles à la température tels que la neige carbonique, l’azote liquide et d’autres fluides frigorigènes. Les flacons Dewar isolés cylindriques Dewar Isotherm KGW™ présentent une conception robuste en verre borosilicaté 3.3.
  • Manipulation facile
  • Refroidissement de petits échantillons
  • Entièrement argenté en série
  • Applications flexibles en laboratoire
  • Disponible avec ou sans poignée latérale
Spécification
Couleur Bleu
Diamètre (métrique) externe 95 mm
À utiliser avec (application) Refroidissement de petits échantillons, stockage : azote liquide (LN2), neige carbonique (CO2), autres liquides de refroidissement
Hauteur (métrique) intérieure 290 mm
Hauteur (métrique) 290 mm
Comprend Sans poignée latérale
Capacité (métrique) 1000 ml
Diamètre (métrique) interne 77 mm
Matériau Verre borosilicaté