Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de stockage de microtubes à 100 puits
Pour le stockage des petits flacons et des microtubes. Les boîtes de stockage de microtubes à 100 puits Fisherbrand™ permettent de maintenir le contenu en place avec leur couvercle à charnière à clipser.
63.15€ - 65.36€
Spécification
Type de bouchon | Couvercle à charnière |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Forme | Rectangulaires |
Type | Boîte de stockage de flacons cryogéniques |
À utiliser avec (application) | Stockage des microtubes |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15569811
|
Fisherbrand™
HS120201 |
Bleu |
65.15€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15579811
|
Fisherbrand™
HS120202 |
Vert |
63.15€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15589811
|
Fisherbrand™
HS120203 |
Jaune |
65.36€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Pour des besoins de stockage plus importants de microtubes de 1,5 / 2,0 ml ou de flacons cryogéniques.
- Couvercle à charnière facile à ouvrir avec fermoir à clipser
- 100 puits
- Dia. de puits : 12,3mm
- Dimensions : 141 x 151 x 57mm
- Autoclavables
Spécification
Couvercle à charnière | |
Rectangulaires | |
Stockage des microtubes | |
Couvercle à charnière à fermeture rapide | |
10 x 10 | |
141 mm | |
57 mm |
Polypropylène | |
Boîte de stockage de flacons cryogéniques | |
100 (Tubes de 1,5 à 2 ml) | |
5/Paquet | |
141 x 151 x 57 mm | |
151 mm | |
12,3 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Boîtes de stockage de microtubes à 100 puits