Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de stockage pour microtubes à 100 puits
Pour le stockage des petits flacons et des microtubes. Les boîtes de stockage de microtubes à 100 puits Fisherbrand™ permettent de maintenir le contenu en place avec leur couvercle à charnière à clipser.
Marque: Fisherbrand™
57.05 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.82350kg
Description
- Pour des besoins de stockage plus importants de microtubes de 1,5 / 2,0 ml ou de flacons cryogéniques.
- Couvercle à charnière facile à ouvrir avec fermoir à clipser
- 100 puits
- Dia. de puits : 12,3mm
- Dimensions : 141 x 151 x 57mm
- Autoclavables
Spécification
Couvercle à charnière | |
Polypropylène | |
Boîte de stockage de flacons cryogéniques | |
100 (Tubes de 1,5 à 2 ml) | |
5/Paquet | |
141 x 151 x 57 mm | |
151 mm | |
12,3 mm |
Bleu | |
Rectangulaires | |
Stockage des microtubes | |
Couvercle à charnière à fermeture rapide | |
10 x 10 | |
141 mm | |
57 mm | |
0,86 kg |