Learn More
Masterflex™ Robinets d’arrêt avec raccords Luer
Régulent le débit sans fuite à l’aide de ces raccords. Les robinets d’arrêt Cole-Parmer™ avec raccords Luer sont disponibles avec un Luer-Lock mâle ou un Luer-Slip mâle.
182.00€ - 502.00€
Spécification
Type | Robinet d’arrêt |
---|---|
Matériau | Polycarbonate, HDPE |
Plug Material | Polycarbonate et PEHD |
Code produit | Marque | Connectors | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Connectors | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11722683
|
Masterflex™
30600-00 |
Luer | N/A | N/A | N/A | |||||
11772643
|
Masterflex™
30600-01 |
Luer, Luer-Slip mâle |
182.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
Régulez le débit sans aucune fuite grâce à ces raccords. Les robinets d’arrêt avec connexion Luer Cole-Parmer™ sont proposés avec un raccord Luer-Lock mâle ou un raccord Luer-Slip mâle.
- La poignée tourne à 90°
- Corps en PC et tige en PEHD
Spécification
Robinet d’arrêt | |
Polycarbonate, HDPE | |
Polycarbonate et PEHD |