Learn More
Masterflex™ Robinets d’arrêt avec raccords Luer
Code produit. 11722683
Click to view available options
Connectors:
Luer
Luer, Luer-Slip mâle
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11722683
Marque: Masterflex™ 3060000
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Régulent le débit sans fuite à l’aide de ces raccords. Les robinets d’arrêt Cole-Parmer™ avec raccords Luer sont disponibles avec un Luer-Lock mâle ou un Luer-Slip mâle.
Régulez le débit sans aucune fuite grâce à ces raccords. Les robinets d’arrêt avec connexion Luer Cole-Parmer™ sont proposés avec un raccord Luer-Lock mâle ou un raccord Luer-Slip mâle.
  • La poignée tourne à 90°
  • Corps en PC et tige en PEHD
Spécification
Type Robinet d’arrêt
Matériau Polycarbonate, HDPE
Plug Material Polycarbonate et PEHD
Outlet Port Luer Lock mâle ou Luer Slip mâle A
Connectors Luer