Learn More
1-méthoxy-2-propanol, 98,5 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
28.04€ - 710.54€
Identifiants chimiques
CAS | 107-98-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 90.12 |
Numéro MDL | MFCD00004537 |
Clé InChI | ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | 1-methoxy-2-propanol, pgme, methoxyisopropanol, 2-propanol, 1-methoxy, closol, dowtherm 209, propylene glycol monomethyl ether, poly-solve mpm, propasol solvent m, dowanol 33b |
CID PubChem | 7900 |
Nom IUPAC | 1-méthoxypropan-2-ol |
SMILES | COCC(C)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10531101
|
Thermo Scientific Acros
244990250 |
25 mL | Flacon en verre |
28.04€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10057252
|
Thermo Scientific Acros
244990010 |
1 L | Flacon en verre |
55.48€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10296950
|
Thermo Scientific Acros
244990025 |
2.5 L | Flacon en verre |
103.52€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10746433
|
Thermo Scientific Acros
244990050 |
5 L | Récipient en plastique |
190.95€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11924741
|
Thermo Scientific Acros
244990251 |
25 L | Baril métallique |
710.54€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
107-98-2 | |
90.12 | |
ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYNA-N | |
7900 | |
COCC(C)O |
C4H10O2 | |
MFCD00004537 | |
1-methoxy-2-propanol, pgme, methoxyisopropanol, 2-propanol, 1-methoxy, closol, dowtherm 209, propylene glycol monomethyl ether, poly-solve mpm, propasol solvent m, dowanol 33b | |
1-méthoxypropan-2-ol |
Spécification
1-Methoxy-2-propanol | |
-97.0°C | |
120.0°C | |
Authentique | |
C4H10O2 | |
1.4020 to 1.4040 | |
01,536 | |
0.92 | |
Solubility in water: 1000g/L (20°C) | |
COCC(C)O | |
90.12 | |
1.7 mPa.s (20°C) | |
98.5% | |
Liquide |
107-98-2 | |
0.9200g/mL | |
30°C | |
98% min. (GC) | |
CH3OCH2CH(OH)CH3 | |
MFCD00004537 | |
0.01% max. | |
1-methoxy-2-propanol, pgme, methoxyisopropanol, 2-propanol, 1-methoxy, closol, dowtherm 209, propylene glycol monomethyl ether, poly-solve mpm, propasol solvent m, dowanol 33b | |
ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYNA-N | |
1-méthoxypropan-2-ol | |
7900 | |
90.12 | |
Extra pur |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Liquide et vapeurs inflammables.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau/se doucher.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-539-1
- 1-Methoxy-2-propanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only