Learn More
1-méthoxy-2-propanol, 98,5 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Bouteille en verre
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Methoxy-2-propanol |
Point de fusion | -97.0°C |
Densité | 0.9200g/mL |
Point d’ébullition | 120.0°C |
Point d’éclair | 30°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98% min. (GC) |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Formule linéaire | CH3OCH2CH(OH)CH3 |
Indice de réfraction | 1.4020 to 1.4040 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identifiant produit
- 1-Methoxy-2-propanol
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.