Learn More
1-méthoxy-2-propanol, 98,5 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10057252
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-98-2
Formule moléculaire C4H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 90.12
Numéro MDL MFCD00004537
Clé InChI ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1-methoxy-2-propanol, pgme, methoxyisopropanol, 2-propanol, 1-methoxy, closol, dowtherm 209, propylene glycol monomethyl ether, poly-solve mpm, propasol solvent m, dowanol 33b
CID PubChem 7900
Nom IUPAC 1-méthoxypropan-2-ol
SMILES COCC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methoxy-2-propanol
Point de fusion -97.0°C
Densité 0.9200g/mL
Point d’ébullition 120.0°C
Point d’éclair 30°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OCH2CH(OH)CH3
Indice de réfraction 1.4020 to 1.4040
Quantité 1 L
Beilstein 01,536
Résidus après évaporation 0.01% max.
Gravité spécifique 0.92
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1000g/L (20°C)
Viscosité 1.7 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 90.12
Pourcentage de pureté 98.5%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methoxy-2-propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.