Learn More
1-bromopropane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10617252
1-bromopropane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10617252
1 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 mL
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance appauvrissant la couche d’ozone selon le règlement (CE) n ° 1005/2009, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10617252
Marque: Thermo Scientific Acros 107310010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance appauvrissant la couche d’ozone selon le règlement (CE) n ° 1005/2009, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-94-5
Formule moléculaire C3H7Br
Numéro MDL MFCD00000254
Clé InChI CYNYIHKIEHGYOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-propyl bromide, propyl bromide, propane, 1-bromo, propane, bromo, bromopropane, 1-bromo-propane, 1-propyl bromide, ccris 30, unii-y9746dne68, n-propylbromideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 7840
ChEBI CHEBI:47105
Nom IUPAC 1-bromopropane
SMILES CCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromopropane
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2Br
Indice de réfraction 1.4320 to 1.4360 (20°C, 589nm)
Quantité 1 L
Poids moléculaire (g/mol) 122.993
Poids de la formule 122.99
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0443332 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number107312500,107315000,107310010
Numéro de lotA0434875 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/04/2024 Catalog Number107312500,107310025,107310050,107315000,107310010
Numéro de lotA0449061 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/01/2023 Catalog Number107312500,107310025,107310050,107315000,107310010
Numéro de lotA0449060 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2023 Catalog Number107312500,107310025,107310050,107315000,107310010
Numéro de lotA0449062 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2023 Catalog Number107312500,107310025,107310050,107315000,107310010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromopropane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H420-Nuit à la santé publique et à l'environnement en détruisant l'ozone dans la haute atmosphère.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P502-Se reporter au fabricant/fournisseur pour des informations concernant la récupération/le recyclage.
Nom du produit
1-bromopropane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >