Learn More
1-bromopropane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10175403 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
500mL
5mL
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance appauvrissant la couche d’ozone selon le règlement (CE) n ° 1005/2009, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10175403
Marque: Thermo Scientific Acros 107310025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance appauvrissant la couche d’ozone selon le règlement (CE) n ° 1005/2009, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 106-94-5 | C3H7Br | 122.993 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-94-5
Formule moléculaire C3H7Br
Numéro MDL MFCD00000254
Clé InChI CYNYIHKIEHGYOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-propylbromide, ccris 30, n-propyl bromide, unii-y9746dne68, 1-propyl bromide, propyl bromide, propane, 1-bromo, bromopropane, propane, bromo, 1-bromo-propane
CID PubChem 7840
ChEBI CHEBI:47105
Nom IUPAC 1-bromopropane
SMILES CCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromopropane
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2Br
Indice de réfraction 1.4320 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
Quantité 2.5 L
Poids moléculaire (g/mol) 122.99
Poids de la formule 122.99
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromopropane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H420-Nuit à la santé publique et à l'environnement en détruisant l'ozone dans la haute atmosphère.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P502-Se reporter au fabricant/fournisseur pour des informations concernant la récupération/le recyclage.