Learn More
1-bromopropane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
12.00€ - 206.03€
Identifiants chimiques
CAS 106-94-5
Formule moléculaire C3H7Br
Numéro MDL MFCD00000254
Clé InChI CYNYIHKIEHGYOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-propyl bromide, propyl bromide, propane, 1-bromo, propane, bromo, bromopropane, 1-bromo-propane, 1-propyl bromide, ccris 30, unii-y9746dne68, n-propylbromide
CID PubChem 7840
ChEBI CHEBI:47105
Nom IUPAC 1-bromopropane
SMILES CCCBr
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10724791
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
107310050
5 mL Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10305980
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
107312500
250 mL Flacon en verre
38.69€
250mL
10428250
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
107315000
500 mL Flacon en verre
64.12€
500mL
10617252
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
107310010
1 L Flacon en verre
98.79€
1L
10175403
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
107310025
2.5 L Flacon en verre
206.03€
2.50L
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
106-94-5
MFCD00000254
n-propyl bromide, propyl bromide, propane, 1-bromo, propane, bromo, bromopropane, 1-bromo-propane, 1-propyl bromide, ccris 30, unii-y9746dne68, n-propylbromide
CHEBI:47105
CCCBr
C3H7Br
CYNYIHKIEHGYOZ-UHFFFAOYSA-N
7840
1-bromopropane
Spécification
1-Bromopropane
98.5
Incolore à jaune
99%
CH3CH2CH2Br
MFCD00000254
CYNYIHKIEHGYOZ-UHFFFAOYSA-N
1-bromopropane
7840
122.99
Liquid
106-94-5
100.0
Authentic
C3H7Br
1.4320 to 1.4360 (20°C, 589nm)
n-propyl bromide, propyl bromide, propane, 1-bromo, propane, bromo, bromopropane, 1-bromo-propane, 1-propyl bromide, ccris 30, unii-y9746dne68, n-propylbromide
CCCBr
122.993
CHEBI:47105
≥98.5%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Causes serious eye irritation.
May cause drowsiness or dizziness.
Causes skin irritation.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
May damage fertility. May damage the unborn child.
May cause respiratory irritation.
Highly flamma
GHS P Statement:
Obtain special instructions before use.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification
Danger
Recommended Storage : Product darkens during storage
Identifiant produit
  • 1-Bromopropane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H420-Nuit à la santé publique et à l'environnement en détruisant l'ozone dans la haute atmosphère.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P502-Se reporter au fabricant/fournisseur pour des informations concernant la récupération/le recyclage.