Learn More
1-Adamantanamine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10142764
1-Adamantanamine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10142764
5 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10142764
Marque: Thermo Scientific Acros 160470050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’1-adamantanamine agit comme catalyseur dans la réaction de Strecker énantiosélective des imines phosphinoyles. Elle est également utile dans la fabrication des dérivés d’adamantane, c’est-à-dire le chlorhydrate d’amantadine. Il est utilisé dans l’industrie pharmaceutique comme antiviral et médicament antiparkinsonien.
Solubilité
Soluble dans des solvants organiques. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Utilisez uniquement dans une hotte d’aspiration chimique. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Incompatible avec l’agent oxydant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 768-94-5
Formule moléculaire C10H17N
Poids moléculaire (g/mol) 151.25
Numéro MDL MFCD00074732
Clé InChI DKNWSYNQZKUICI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme amantadine, 1-adamantanamine, 1-adamantylamine, 1-aminoadamantane, adamantanamine, adamantylamine, aminoadamantane, amantidine, symadine, symmetrelAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 2130
ChEBI CHEBI:2618
Nom IUPAC adamantan-1-amine
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Adamantanamine
% min. CAS 95
% max. CAS 100
Point de fusion 208.0°C
Couleur Blanc à crème
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.96
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 368
Informations sur la solubilité Solubility in water: sparingly soluble
Poids de la formule 151.25
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0431933 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/04/2024 Catalog Number160470050,160470250
Numéro de lotA0459405 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/01/2024 Catalog Number160470050,160470250
Numéro de lotA0404743 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number160470050,160470250
Numéro de lotA0425633 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/08/2021 Catalog Number160470050,160470250
Numéro de lotA0365262 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2020 Catalog Number160470050,160470250
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Adamantanamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
1-Adamantanamine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >